Harmol ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 7-Hydroxy-1-methyl-9H-pyrido[3,4-b]indole, 1-Methyl-9H-pyrido[3,4-b]indol-7-ol
H1360-200MG H1360-1G
TCIAH1360-200MGEA 91 EUR
TCIAH1360-200MG TCIAH1360-1G
Harmol ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Harmol
Formula: C₁₂H₁₀N₂O
MW: 198,23 g/mol
Pto. de fusión: 323°C
Número MDL: MFCD00834164
Núm. CAS: 487-03-6
EINECS: 207-645-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cfed60ac7dd12d6427ba5f316bd59009506792d2&vid=cfed60ac7dd12d6427ba5f316bd59009506792d2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %