1,2-Cyclohexanedicarboximide ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1,2-Cyclohexanedicarboximide, Hexahydrophthalimide
H1363-25G H1363-250G
TCIAH1363-25GEA 26 EUR
TCIAH1363-25G TCIAH1363-250G
1,2-Cyclohexanedicarboximide ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1,2-Cyclohexanedicarboximide
Formula: C₈H₁₁NO₂
Número MDL: MFCD00035737
Núm. CAS: 1444-94-6
EINECS: 215-889-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=30a6b4275ae085e2b775712b225f6d593be6fbb5&vid=30a6b4275ae085e2b775712b225f6d593be6fbb5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 135.0 to 139.0 deg-C