2-Metilpiridin-3-ol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Hydroxy-2-methylpyridine
H1365-1G H1365-5G
TCIAH1365-1GEA 63 EUR
TCIAH1365-1G TCIAH1365-5G
2-Metilpiridin-3-ol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Metilpiridin-3-ol
Formula: C₆H₇NO
MW: 109,13 g/mol
Número MDL: MFCD00082538
Núm. CAS: 1121-25-1
EINECS: 214-327-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77befa8fefec89a89780b95e6a81b216f0d88267&vid=77befa8fefec89a89780b95e6a81b216f0d88267&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 166.0 to 170.0 deg-C