1,6-Hexanediol dimethacrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1,6-Bis(methacryloyloxy)hexane, Hexane-1,6-diyl bis(2-methylacrylate)
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
H1369-25G H1369-500G
TCIAH1369-25GEA 16 EUR
TCIAH1369-25G TCIAH1369-500G
1,6-Hexanediol dimethacrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
1,6-Hexanediol dimethacrylate
Formula: C₁₄H₂₂O₄
MW: 254,33 g/mol
Pto. de inflamación: 109°C
Número MDL: MFCD00015425
Núm. CAS: 6606-59-3
EINECS: 229-551-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %