2-Bromo-2-metilpropionato de etilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Ethyl α-bromoisobutyrate, Ethyl 2-bromo-2-methylpropionate, 2-Brom-2-methylpropionic acid ethyl ester
B22785.18
B22785.30
B22785.18EA
37.7
EUR
B22785.18
B22785.30
2-Bromo-2-metilpropionato de etilo ≥98%
2-Bromo-2-metilpropionato de etilo
Purity: 98+%
CAS No.: 600-00-0
Molecular Formula: C6H11BrO2
Formula Weight: 195.06
Flash Point: 57°(135°F)
Refractive Index: 1.4440
Boiling Point: 162-164°
Beilstein Reference: 1098947
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00000123
Formula:
C₆H₁₁BrO₂ Pto. Ebullición: 162…164 °C Densidad: 1,329 Pto. de inflamación: 57 °C (135 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000123 Núm. CAS: 600-00-0 EINECS: 209-980-6 ADR: 3,III |