(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)methanol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1-Methyl-2-imidazolemethanol
H1370-1G H1370-5G
TCIAH1370-1GEA 40 EUR
TCIAH1370-1G TCIAH1370-5G
(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)methanol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)methanol
Formula: C₅H₈N₂O
MW: 112,13 g/mol
Número MDL: MFCD00964673
Núm. CAS: 17334-08-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=057704f2f60742379e213a9dfabc6744ce960358&vid=057704f2f60742379e213a9dfabc6744ce960358&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 115.0 to 119.0 deg-C