Halosulphuron methyl ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
H1374-5G
H1374-1G
TCIAH1374-5GEA
274
EUR
TCIAH1374-5G
TCIAH1374-1G
Halosulphuron methyl ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Halosulphuron methyl
Formula:
C₁₃H₁₅ClN₆O₇S |
Número MDL:
MFCD01631160 Núm. CAS: 100784-20-1 UN: 3077 ADR: 9,III Índice Merck: 14,04602 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 172.0 to 176.0 deg-C |