2'-Hydroxy-5'-nitroacetophenone ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
H1378-5G H1378-25G H1378-1G
TCIAH1378-5GEA 168 EUR
TCIAH1378-5G TCIAH1378-25G TCIAH1378-1G
2'-Hydroxy-5'-nitroacetophenone ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2'-Hydroxy-5'-nitroacetophenone
Formula: C₈H₇NO₄
Número MDL: MFCD00463816
Núm. CAS: 1450-76-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 100.0 to 104.0 deg-C