Hydroxyterephthalic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
H1385-1G H1385-5G
TCIAH1385-1GEA 65 EUR
TCIAH1385-1G TCIAH1385-5G
Hydroxyterephthalic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Hydroxyterephthalic acid
Formula: C₈H₆O₅
Pto. de fusión: 322°C
Número MDL: MFCD09835368
Núm. CAS: 636-94-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92e4cefb659392d55b9b2f792d135f04141022c2&vid=92e4cefb659392d55b9b2f792d135f04141022c2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %