4-Hydroxy-3-methoxy-ɑ-methylbenzyl alcohol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Hydroxy-5-(1-hydroxyethyl)anisole, 4-(1-Hydroxyethyl)-2-methoxyphenol
H1386-1G
H1386-5G
TCIAH1386-1GEA
161
EUR
TCIAH1386-1G
TCIAH1386-5G
4-Hydroxy-3-methoxy-ɑ-methylbenzyl alcohol ≥98.0% (por GC)
4-Hydroxy-3-methoxy-alpha-methylbenzyl alcohol
Formula:
C₉H₁₂O₃ MW: 168,19 g/mol |
Número MDL:
MFCD00238638 Núm. CAS: 2480-86-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 100.0 to 104.0 deg-C |