6-Hydroxypyridazine-3-carboxylic acid monohydrate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
6-Hydroxy-3-pyridazinecarboxylic Acid Monohydrate, 1,6-Dihydro-6-oxopyridazine-3-carboxylic acid monohydrate
H1387-1G
H1387-5G
TCIAH1387-1GEA
25
EUR
TCIAH1387-1G
TCIAH1387-5G
6-Hydroxypyridazine-3-carboxylic acid monohydrate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
6-Hydroxypyridazine-3-carboxylic acid monohydrate
Formula:
C₅H₆N₂O₄ MW: 158,11 g/mol |
Número MDL:
MFCD09064936 Núm. CAS: 306934-80-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % (calcd.on anh.substance) |
Water | 10.0 to 14.0 % |