3,5-Heptanodiona ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
H1395-5G H1395-25G
TCIAH1395-5GEA 47 EUR
TCIAH1395-5G TCIAH1395-25G
3,5-Heptanodiona ≥97.0% (por GC)
3,5-Heptanodiona
Formula: C₇H₁₂O₂
Pto. Ebullición: 177°C
Pto. de inflamación: 57°C
Número MDL: MFCD00015186
Núm. CAS: 7424-54-6
EINECS: 231-054-5
UN: 1224
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=21b7a7fc667050bfaf5cf61210e729ed6a18350f&vid=21b7a7fc667050bfaf5cf61210e729ed6a18350f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %