2-Hydroxy-2-azaadamantane ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
H1404-200MG
H1404-1G
H1404-5G
TCIAH1404-200MGEA
64
EUR
TCIAH1404-200MG
TCIAH1404-1G
TCIAH1404-5G
2-Hydroxy-2-azaadamantane ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Hydroxy-2-azaadamantane
Formula:
C₉H₁₅NO |
Núm. CAS:
1155843-79-0 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Gray to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |