6-Hydroxy-5-nitronicotinic acid ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
H1410-1G H1410-5G
TCIAH1410-1GEA 65 EUR
TCIAH1410-1G TCIAH1410-5G
6-Hydroxy-5-nitronicotinic acid ≥97.0% (by GC, titration analysis)
6-Hydroxy-5-nitronicotinic acid
Formula: C₆H₄N₂O₅
Pto. de fusión: 291°C
Número MDL: MFCD02180840
Núm. CAS: 6635-31-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=38f01b16da90297a2ef791e548517c78ac67ae6d&vid=38f01b16da90297a2ef791e548517c78ac67ae6d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %