3-Hydroxy-1-adamantaneacetic acid ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-(Carboxymethyl)-3-hydroxyadamantane, 2-(3-Hydroxyadamantan-1-yl)acetic acid
H1414-1G H1414-5G
TCIAH1414-1GEA 48 EUR
TCIAH1414-1G TCIAH1414-5G
3-Hydroxy-1-adamantaneacetic acid ≥95.0% (by GC, titration analysis)
3-Hydroxy-1-adamantaneacetic acid
Formula: C₁₂H₁₈O₃
Número MDL: MFCD00167797
Núm. CAS: 17768-36-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e60c1929847e617dec29cc6527969ca346e14405&vid=e60c1929847e617dec29cc6527969ca346e14405&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 123.0 to 128.0 deg-C