3-(Hydroxymethyl)-1-adamantanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
H1415-1G H1415-5G
TCIAH1415-1GEA 33 EUR
TCIAH1415-1G TCIAH1415-5G
3-(Hydroxymethyl)-1-adamantanol ≥98.0% (por GC)
3-(Hydroxymethyl)-1-adamantanol
Formula: C₁₁H₁₈O₂
Número MDL: MFCD03105096
Núm. CAS: 38584-37-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3f580c98963577fc6f7020d9c60bab6f61f0fc2&vid=a3f580c98963577fc6f7020d9c60bab6f61f0fc2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 156.0 to 160.0 deg-C