(-)-Corey lactone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
(-)-6β-Hydroxymethyl-7α-hydroxy-cis-2-oxabicyclo[3.3.0]octan-3-one, (3aR,4S,5R,6aS)-5-Hydroxy-4-(hydroxymethyl)hexahydro-2H-cyclopenta[b]furan-2-one, (3aR,4S,5R,6aS)-(-)-Hexahydro-5-hydroxy-4-(hydroxymethyl)-2H-cyclopenta[b]furan-2-one, (-)-Corey lactone diol
H1418-200MG
H1418-1G
TCIAH1418-200MGEA
52
EUR
TCIAH1418-200MG
TCIAH1418-1G
(-)-Corey lactone ≥98.0% (por GC)
(-)-Corey lactone
Formula:
C₈H₁₂O₄ MW: 172,18 g/mol |
Número MDL:
MFCD00075234 Núm. CAS: 32233-40-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 114.0 to 118.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | -39.0 to -43.0 deg (C=1,MeOH) |