4-Hydroxy-3-methylbenzaldehyde ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
H1419-1G
H1419-5G
TCIAH1419-1GEA
92
EUR
TCIAH1419-1G
TCIAH1419-5G
4-Hydroxy-3-methylbenzaldehyde ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Hydroxy-3-methylbenzaldehyde
Formula:
C₈H₈O₂ MW: 136,1479 g/mol Pto. de fusión: 118°C |
Número MDL:
MFCD00012360 Núm. CAS: 15174-69-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 115.0 to 119.0 deg-C |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...