4-Hydroxy-7-methoxycoumarin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
H1420-1G H1420-5G
TCIAH1420-1GEA 64 EUR
TCIAH1420-1G TCIAH1420-5G
4-Hydroxy-7-methoxycoumarin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Hydroxy-7-methoxycoumarin
Formula: C₁₀H₈O₄
Número MDL: MFCD00673700
Núm. CAS: 17575-15-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9c7693a6227b3893999c608aacee8f693bce4ffb&vid=9c7693a6227b3893999c608aacee8f693bce4ffb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %