4-Hydroxy-6-methylcoumarin ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
H1421-1G H1421-5G
TCIAH1421-1GEA 40 EUR
TCIAH1421-1G TCIAH1421-5G
4-Hydroxy-6-methylcoumarin ≥98.0% (por GC)
4-Hydroxy-6-methylcoumarin
Formula: C₁₀H₈O₃
MW: 176,17 g/mol
Pto. de fusión: 261°C
Número MDL: MFCD00085738
Núm. CAS: 13252-83-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=296656aa9fa30eafb9af506760c612a340783249&vid=296656aa9fa30eafb9af506760c612a340783249&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %