7-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)coumarin ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
H1422-1G H1422-5G
TCIAH1422-1GEA 59 EUR
TCIAH1422-1G TCIAH1422-5G
7-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)coumarin ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
7-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)coumarin
Formula: C₁₀H₅F₃O₃
Número MDL: MFCD00037578
Núm. CAS: 575-03-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44bca48bdc37bed5c580cfbe397d339ae9daa0ec&vid=44bca48bdc37bed5c580cfbe397d339ae9daa0ec&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %