1-Hexil-3-metilimidazolio bis(trifluorometilsulfonil)imida ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
3-Hexyl-1-methyl-1H-imidazol-3-ium bis((trifluoromethyl)sulphonyl)amide, 1-Hexyl-3-methylimidazolium Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
H1423-5G
H1423-25G
TCIAH1423-5GEA
61
EUR
TCIAH1423-5G
TCIAH1423-25G
1-Hexil-3-metilimidazolio bis(trifluorometilsulfonil)imida ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
1-Hexil-3-metilimidazolio bis(trifluorometilsulfonil)imida
Formula:
C₁₂H₁₉F₆N₃O₄S₂ MW: 447.42 g/mol Pto. de fusión: –9°C |
Número MDL:
MFCD08458931 Núm. CAS: 382150-50-7 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Ion exchange titration) | min. 98.0 % |