1-Hexilpiridinio hexafluorofosfato ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Hexylpyridin-1-ium hexafluorophosphate(V)
H1424-5G H1424-25G
TCIAH1424-5GEA 96 EUR
TCIAH1424-5G TCIAH1424-25G
1-Hexilpiridinio hexafluorofosfato ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
1-Hexilpiridinio hexafluorofosfato
Formula: C₁₁H₁₈F₆NP
MW: 309.23 g/mol
Número MDL: MFCD03093298
Núm. CAS: 797789-00-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Melting point 46.0 to 50.0 deg-C