4-Cyanophenylhydrazine hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
H1425-5G H1425-25G
TCIAH1425-5GEA 47 EUR
TCIAH1425-5G TCIAH1425-25G
4-Cyanophenylhydrazine hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
4-Cyanophenylhydrazine hydrochloride
Formula: C₇H₈ClN₃
Número MDL: MFCD00673994
Núm. CAS: 2863-98-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a005c701c5c37d7fb8d0fc1ad09d14a3f5f3c64b&vid=a005c701c5c37d7fb8d0fc1ad09d14a3f5f3c64b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Potassium iodate Method) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %