7-(2-Hydroxypropyl)theophylline ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 7-(2-Hydroxypropyl)-1,3-dimethylxanthine, Proxyphylline, 7-(2-Hydroxypropyl)-1,3-dimethyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione, 7-(β-Hydroxypropyl)Theophylline
H1430-5G H1430-25G
TCIAH1430-5GEA 36 EUR
TCIAH1430-5G TCIAH1430-25G
7-(2-Hydroxypropyl)theophylline ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
7-(2-Hydroxypropyl)theophylline
Formula: C₁₀H₁₄N₄O₃
MW: 238,25 g/mol
Número MDL: MFCD00022833
Núm. CAS: 603-00-9
EINECS: 210-028-7
Índice Merck: 14,07905
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8549efcb1a1ae2954285bc3800d17509595c1ac1&vid=8549efcb1a1ae2954285bc3800d17509595c1ac1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 134.0 to 138.0 deg-C