2-Hydroxydimetridazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
H1439-1G H1439-5G
TCIAH1439-1GEA 84 EUR
TCIAH1439-1G TCIAH1439-5G
2-Hydroxydimetridazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Hydroxydimetridazole
Formula: C₅H₇N₃O₃
Número MDL: MFCD00159675
Núm. CAS: 936-05-0
EINECS: 213-312-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb8af96c8e16f85a2fd4aba8cd190dc7ec62b314&vid=cb8af96c8e16f85a2fd4aba8cd190dc7ec62b314&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 115.0 to 119.0 deg-C