2'-Hydroxy-5'-methylacetanilide ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Acetamido-4-methylphenol
H1442-5G
H1442-25G
TCIAH1442-5GEA
17
EUR
TCIAH1442-5G
TCIAH1442-25G
2'-Hydroxy-5'-methylacetanilide ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
2'-Hydroxy-5'-methylacetanilide
Formula:
C₉H₁₁NO₂ MW: 165,19 g/mol |
Número MDL:
MFCD00020183 Núm. CAS: 6375-17-3 EINECS: 228-934-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 158.0 to 162.0 deg-C |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)