2-Metil-6-quinolinol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 6-Hydroxy-2-methylquinoline
H1446-1G H1446-5G
TCIAH1446-1GEA 82 EUR
TCIAH1446-1G TCIAH1446-5G
2-Metil-6-quinolinol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Metil-6-quinolinol
Formula: C₁₀H₉NO
MW: 159,19 g/mol
Número MDL: MFCD00047600
Núm. CAS: 613-21-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c278f3103f79d02854958da881262849328157cd&vid=c278f3103f79d02854958da881262849328157cd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 214.0 to 218.0 deg-C