2,3,6,7,10,11-Hexakis(hexyloxy)triphenylene ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
H1449-200MG H1449-1G
TCIAH1449-200MGEA 111 EUR
TCIAH1449-200MG TCIAH1449-1G
2,3,6,7,10,11-Hexakis(hexyloxy)triphenylene ≥98.0% (by HPLC)
2,3,6,7,10,11-Hexakis(hexyloxy)triphenylene
Formula: C₅₄H₈₄O₆
MW: 829,26 g/mol
Número MDL: MFCD16250223
Núm. CAS: 70351-86-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ad2f9208b51dedaa086cdf2dc3254314fdded0a&vid=1ad2f9208b51dedaa086cdf2dc3254314fdded0a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%