2,3,6,7,10,11-Hexakis[(n-octyl)oxy]triphenylene ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
H1450-200MG H1450-1G
TCIAH1450-200MGEA 140 EUR
TCIAH1450-200MG TCIAH1450-1G
2,3,6,7,10,11-Hexakis[(n-octyl)oxy]triphenylene ≥98.0% (by HPLC)
2,3,6,7,10,11-Hexakis[(n-octyl)oxy]triphenylene
Formula: C₆₆H₁₀₈O₆
MW: 997,58 g/mol
Número MDL: MFCD20528916
Núm. CAS: 70351-87-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=43877122bcba231b550dc0588c5617850cdedede&vid=43877122bcba231b550dc0588c5617850cdedede&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%