1-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)benzotriazole ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
H1454-1G
H1454-5G
TCIAH1454-1GEA
48
EUR
TCIAH1454-1G
TCIAH1454-5G
1-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)benzotriazole ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
1-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)benzotriazole
Formula:
C₇H₄F₃N₃O |
Número MDL:
MFCD00038806 Núm. CAS: 26198-21-0 UN: 1325 ADR: 4.1,II |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 146.0 to 150.0 deg-C |