Ácido (3-hidroxi-4-metoxifenil)acético ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)acetic acid
H1455-1G H1455-5G
TCIAH1455-1GEA 89 EUR
TCIAH1455-1G TCIAH1455-5G
Ácido (3-hidroxi-4-metoxifenil)acético ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido (3-hidroxi-4-metoxifenil)acético
Formula: (C₆H₃(OH)(OCH₃))CH₂COOH
MW: 182.18 g/mol
Número MDL: MFCD00016829
Núm. CAS: 1131-94-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c8a81cfcf563561871bf5f953bf4729600ef3869&vid=c8a81cfcf563561871bf5f953bf4729600ef3869&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 129.0 to 133.0 deg-C