Halobetasol Propionate ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 21-Chloro-6alpha,9alpha-difluoro-11beta,17alpha-dihydroxy-16beta-methyl-1,4-pregnadiene-3,20-dione 17-Propionate
H1457-25MG H1457-100MG
TCIAH1457-25MGEA 39 EUR
TCIAH1457-25MG TCIAH1457-100MG
Halobetasol Propionate ≥98.0% (by HPLC)
Halobetasol Propionate
Formula: C₂₅H₃₁ClF₂O₅
MW: 484.96 g/mol
Pto. de fusión: 221°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00866013
Núm. CAS: 66852-54-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d087d0ecc578d3335de924e20fb0bc572f29043&vid=6d087d0ecc578d3335de924e20fb0bc572f29043&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D +89.0 to +93.0 deg (C=1, Dioxane)