2-Hexyl-1-decanol ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Guerbet hexadecanol, Hexyldecanol, 2-Hexyldecanol
H1461-25ML H1461-100ML H1461-500ML
TCIAH1461-25MLEA 23 EUR
TCIAH1461-25ML TCIAH1461-100ML TCIAH1461-500ML
2-Hexyl-1-decanol ≥97.0% (por GC)
2-Hexyl-1-decanol
Formula: C₁₆H₃₄O
MW: 242.45 g/mol
Pto. Ebullición: 107°C
Pto. de fusión: –15°C
Pto. de inflamación: 159°C
Número MDL: MFCD00060903
Núm. CAS: 2425-77-6
EINECS: 219-370-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=12dd165bf36e55424aac2b243e35aa87e1aec68b&vid=12dd165bf36e55424aac2b243e35aa87e1aec68b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %