3-Hexadecylthiophene ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
H1462-1G H1462-5G H1462-25G
TCIAH1462-1GEA 17 EUR
TCIAH1462-1G TCIAH1462-5G TCIAH1462-25G
3-Hexadecylthiophene ≥97.0% (por GC)
3-Hexadecylthiophene
Formula: C₂₀H₃₆S
MW: 308,57 g/mol
Número MDL: MFCD07368973
Núm. CAS: 119269-24-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e6a6d869c4382808b9dc132087249eaeba233d9c&vid=e6a6d869c4382808b9dc132087249eaeba233d9c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 31.0 to 35.0 deg-C