5-Iodopyridin-2-ol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Hydroxy-5-iodopyridine, 5-Iodopyridin-2(1H)-one
H1466-1G H1466-5G
TCIAH1466-1GEA 40 EUR
TCIAH1466-1G TCIAH1466-5G
5-Iodopyridin-2-ol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-Iodopyridin-2-ol
Formula: C₅H₄INO
MW: 221 g/mol
Número MDL: MFCD00234058
Núm. CAS: 13472-79-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 189.0 to 194.0 deg-C