5-Hydroxypicolinic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-hydroxypyridine-2-carboxylic acid
H1471-1G H1471-5G
TCIAH1471-1GEA 78 EUR
TCIAH1471-1G TCIAH1471-5G
5-Hydroxypicolinic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
5-Hydroxypicolinic acid
Formula: C₆H₅NO₃
MW: 139,11 g/mol
Pto. de fusión: 268°C
Número MDL: MFCD00661309
Núm. CAS: 15069-92-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9fb581b340c9f03a1412e66d17af377891acb72d&vid=9fb581b340c9f03a1412e66d17af377891acb72d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %