(4-(Hydroxymethyl)phenyl)acetic acid ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2-(4-(Hydroxymethyl)phenyl)acetic acid, 4-(Hydroxymethyl)phenylacetic acid
H1473-1G
H1473-5G
TCIAH1473-1GEA
32
EUR
TCIAH1473-1G
TCIAH1473-5G
(4-(Hydroxymethyl)phenyl)acetic acid ≥97.0% (by titrimetric analysis)
(4-(Hydroxymethyl)phenyl)acetic acid
Formula:
C₉H₁₀O₃ MW: 166,18 g/mol |
Número MDL:
MFCD00065692 Núm. CAS: 73401-74-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 94.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 128.0 to 132.0 deg-C |