5-Hydroxynorbornane-2,6-lactone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
6-Hydroxyhexahydro-2H-3,5-methanocyclopenta[b]furan-2-one
H1475-5G
H1475-25G
TCIAH1475-5GEA
28
EUR
TCIAH1475-5G
TCIAH1475-25G
5-Hydroxynorbornane-2,6-lactone ≥98.0% (por GC)
5-Hydroxynorbornane-2,6-lactone
Formula:
C₈H₁₀O₃ MW: 154,17 g/mol |
Número MDL:
MFCD00988184 Núm. CAS: 92343-46-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 156.0 to 160.0 deg-C |