Ácido (3,5-dimetoxi-4-hidroxifenil)acético ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
H1477-1G H1477-5G
TCIAH1477-1GEA 62 EUR
TCIAH1477-1G TCIAH1477-5G
Ácido (3,5-dimetoxi-4-hidroxifenil)acético ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido (3,5-dimetoxi-4-hidroxifenil)acético
Formula: C₁₀H₁₂O₅
Número MDL: MFCD00016834
Núm. CAS: 4385-56-2
EINECS: 224-494-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c471e70b6fcb67d1ad4b2bed068af189e2389cfb&vid=c471e70b6fcb67d1ad4b2bed068af189e2389cfb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 128.0 to 132.0 deg-C