2-Hydroxybenzaldehyde Phenylhydrazone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
H1478-5G H1478-25G
TCIAH1478-5GEA 44 EUR
TCIAH1478-5G TCIAH1478-25G
2-Hydroxybenzaldehyde Phenylhydrazone ≥98.0% (por GC)
2-Hydroxybenzaldehyde Phenylhydrazone
Formula: C₁₃H₁₂N₂O
Pto. Ebullición: 234°C
Número MDL: MFCD00136159
Núm. CAS: 614-65-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=587062c8ab660c5a3545deeccda1881fc65ae63d&vid=587062c8ab660c5a3545deeccda1881fc65ae63d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 142.0 to 146.0 deg-C