2'-Hidroxi-5'-metil-3'-nitroacetofenona ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
H1479-5G H1479-25G
TCIAH1479-5GEA 40 EUR
TCIAH1479-5G TCIAH1479-25G
2'-Hidroxi-5'-metil-3'-nitroacetofenona ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2'-Hidroxi-5'-metil-3'-nitroacetofenona
Formula: C₉H₉NO₄
MW: 195.17 g/mol
Número MDL: MFCD00192216
Núm. CAS: 66108-30-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ccf23e23f8ff66c29a08e06dd1f5197c38fb2e20&vid=ccf23e23f8ff66c29a08e06dd1f5197c38fb2e20&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 132.0 to 136.0 deg-C