3-(Hydroxymethyl)biphenyl ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
H1481-1G H1481-5G
TCIAH1481-1GEA 83 EUR
TCIAH1481-1G TCIAH1481-5G
3-(Hydroxymethyl)biphenyl ≥96.0% (por GC)
3-(Hydroxymethyl)biphenyl
Formula: C₁₃H₁₂O
Número MDL: MFCD08703631
Núm. CAS: 69605-90-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0c94d0e0520ce6dfb33fdbba3641aa6dcbf7d75&vid=b0c94d0e0520ce6dfb33fdbba3641aa6dcbf7d75&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C