2-Hidroxi-3-nitro-5-picolina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-Metil-3-nitro-2-piridona, 2-Hidroxi-5-metil-3-nitropiridina
H1483-25G H1483-5G
TCIAH1483-25GEA 219 EUR
TCIAH1483-25G TCIAH1483-5G
2-Hidroxi-3-nitro-5-picolina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Hidroxi-3-nitro-5-picolina
Formula: C₆H₆N₂O₃
MW: 154.13 g/mol
Número MDL: MFCD02070021
Núm. CAS: 7464-14-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %