1-(2-Hydroxyphenyl)-3-(4-methoxyphenyl)-2-propen-1-one ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
H1484-1G H1484-5G
TCIAH1484-1GEA 69 EUR
TCIAH1484-1G TCIAH1484-5G
1-(2-Hydroxyphenyl)-3-(4-methoxyphenyl)-2-propen-1-one ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
1-(2-Hydroxyphenyl)-3-(4-methoxyphenyl)-2-propen-1-one
Formula: C₁₆H₁₄O₃
Número MDL: MFCD00016447
Núm. CAS: 3327-24-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aa5d52c96d488d3c47fbb42e149c83d4ad574741&vid=aa5d52c96d488d3c47fbb42e149c83d4ad574741&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 91.0 to 95.0 deg-C