3-Hydroxypyrazine-2-carboxamide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: T-1105
H1485-1G H1485-5G
TCIAH1485-1GEA 39 EUR
TCIAH1485-1G TCIAH1485-5G
3-Hydroxypyrazine-2-carboxamide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
3-Hydroxypyrazine-2-carboxamide
Formula: C₅H₅N₃O₂
MW: 139,114 g/mol
Número MDL: MFCD00233977
Núm. CAS: 55321-99-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=712c9d4386eeabe05c2f043eb27b1592461f0860&vid=712c9d4386eeabe05c2f043eb27b1592461f0860&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %