2'-Hidroxi-5'-metilpropiofenona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
H1494-1G
H1494-5G
TCIAH1494-1GEA
22
EUR
TCIAH1494-1G
TCIAH1494-5G
2'-Hidroxi-5'-metilpropiofenona ≥98.0% (por GC)
2'-Hidroxi-5'-metilpropiofenona
Formula:
C₁₀H₁₂O₂ Pto. de fusión: 2°C |
Número MDL:
MFCD01098830 Núm. CAS: 938-45-4 EINECS: 213-342-2 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...