2-Hidroxi-3-nitro-6-picolina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 6-Metil-3-nitro-2-piridona, 2-Metil-5-nitro-6-piridona, 6-Hidroxi-2-metil-5-nitropiridina, 6-Hidroxi-5-nitro-2-picolina, 2-Hidroxi-6-metil-3-nitropiridina
H1498-1G H1498-5G
TCIAH1498-1GEA 26 EUR
TCIAH1498-1G TCIAH1498-5G
2-Hidroxi-3-nitro-6-picolina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Hidroxi-3-nitro-6-picolina
Formula: C₆H₆N₂O₃
MW: 154,13 g/mol
Pto. de fusión: 217°C
Número MDL: MFCD03001414
Núm. CAS: 39745-39-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=30199c945b63b8173c192b7bc77a794f07ebceb6&vid=30199c945b63b8173c192b7bc77a794f07ebceb6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %