1,3,6-Hexanetricarbonitrile 98,0 GC_ASSAY_METHOD

Proveedor: TCI
Peligro

Sinónimos: Hexane-1,3,6-tricarbonitrile

H1504-5G H1504-25G
TCIAH1504-5GEA 114 EUR
TCIAH1504-5G TCIAH1504-25G
1,3,6-Hexanetricarbonitrile 98,0 GC_ASSAY_METHOD
1,3,6-Hexanetricarbonitrile
Formula: C₉H₁₁N₃
MW: 161.21 g/mol
Pto. Ebullición: 200°C
Pto. de inflamación: 85°C
Número MDL: MFCD00129792
Núm. CAS: 1772-25-4
EINECS: 217-199-7
UN: 3276
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e92e0c8646a796100a9c932a8bb953982acbccba&vid=e92e0c8646a796100a9c932a8bb953982acbccba&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR