Hydrocortisone 17-Butyrate ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 11beta,17,21-Trihydroxypregn-4-ene-3,20-dione 17-Butyrate, Cortisol 17-Butyrate
H1506-200MG H1506-1G
TCIAH1506-200MGEA 34 EUR
TCIAH1506-200MG TCIAH1506-1G
Hydrocortisone 17-Butyrate ≥98.0% (by HPLC)
Hydrocortisone 17-Butyrate
Formula: C₂₅H₃₆O₆
MW: 432.56 g/mol
Número MDL: MFCD00083364
Núm. CAS: 13609-67-1
EINECS: 237-093-4
Índice Merck: 14,04787
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=454b621f55405ca9d4ee87f13413fe1311664a86&vid=454b621f55405ca9d4ee87f13413fe1311664a86&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 208.0 to 212.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +48.0 to +52.0 deg (C=0.1,CHCl3) (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 1.0 %